Learn More
Buerkle™ ViscoSampler™
Artikelnummer. 10209681 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
160 ml
300 mL
650 mL
Länge (metrisch):
60 cm
100 cm
100 cm
200 cm
Material:
PTFE, FEP
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Material unitSize
10209681 160 ml 60 cm PTFE, FEP 1 Stück
10447851 160 ml 60 cm Polypropylen 1 Stück
10420191 300 mL 100 cm PTFE, FEP 1 Stück
10430191 650 mL 200 cm Polypropylen 1 Stück
10175450 650 mL 200 cm PTFE, FEP 1 Stück
10360201 300 mL 100 cm Polypropylen 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10209681
Marke: Buerkle™ 53312060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc.
  • Sehr gute Pumpenkapazität
  • Großvolumiger Fußbalg
  • Für Behälteröffnungen von 30 bis 70 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ViscoSampler
Material PTFE, FEP
Kapazität (metrisch) 160 ml
Länge (metrisch) 60 cm