Beschreibung
Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP für kontaminationsfreie Probenahme.
Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc.
Leichte Reinigung – alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen. Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Demontage und Reinigung sind denkbar einfach.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ViscoSampler |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Abstreifring |
| Grifftyp | T-Form |
| Kapazität (metrisch) | 650 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Außendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Länge (metrisch) | 200 cm |