missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hartmann Paul™ Viskose/Baumwoll-Mullbinden

Artikelnummer. 10111572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
18 Packungen
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10111572 18 Packungen 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10111572 Lieferant Hartmann Paul™ Lieferanten-Nr. 220612
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Viskose-/Baumwollmischung
Produkttyp Mullbinde
Länge (metrisch) 4000 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Menge 18 Packungen
Abmessungen (L x B) 4000 x 600 mm
Enthält Gewebte Kante
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.