Learn More
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Silikonflüssigkeit 10 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 50 bis 100 °C
Artikelnummer. 15909939
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 15909939
Marke: Paragon Scientific™ BM720L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus hochwertigen Ausgangsstoffen für optimale Sichtbarkeit, maximale Wärmestabilität und Effizienz in Thermostatbädern. Niedrige Viskosität fördert das Ableiten von Luftblasen, die in Automatensystemen zu Nachweisproblemen führen können, und sorgt für eine stabile und gleichförmige Badtemperatur.
  • Paragon Scientific Badmedien
  • Silikonflüssigkeit 10 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 50 bis 100 °C
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 l
Temperaturbereich 50 °C bis 100 deg;C