Learn More
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Silikonflüssigkeit 20 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 90 bis 135 °C
Artikelnummer. 15999929
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15999929 5 l 5 Liter
15989929 20 l 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15999929 Lieferant Paragon Scientific™ Lieferanten-Nr. BM65L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00 €
    305.67 € / 5 Liter
    Sparen 42.33 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus hochwertigen Ausgangsstoffen für optimale Sichtbarkeit, maximale Wärmestabilität und Effizienz in Thermostatbädern. Niedrige Viskosität fördert das Ableiten von Luftblasen, die in Automatensystemen zu Nachweisproblemen führen können, und sorgt für eine stabile und gleichförmige Badtemperatur.
  • Paragon Scientific Badmedien
  • Silikonflüssigkeit 20 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 90 bis 135 °C
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Temperaturbereich 90 °C bis 135 °C