Learn More
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Weißöl für die Verwendung40° von C bis80° C
Artikelnummer. 16000172
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16000172 5 l 5 Liter
16090162 20 l 20 Liter
2 options
Artikelnummer. 16000172
Marke: Paragon Scientific™ BM15L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt aus hochwertigen Ausgangsstoffen für optimale Sichtbarkeit, maximale Wärmestabilität und Effizienz in Thermostatbädern. Niedrige Viskosität fördert das Ableiten von Luftblasen, die in Automatensystemen zu Nachweisproblemen führen können, und sorgt für eine stabile und gleichförmige Badtemperatur.
  • Paragon Scientific Badmedien
  • Viskositäts-Badmedien; Weißöl für die Verwendung40° von C bis80° C
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Temperaturbereich 40 deg;C bis 80 deg;C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Viscosity Bath Media
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil, petroleum distillates