Learn More
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Weißöl für die Verwendung40° von C bis80° C
Artikelnummer. 16090162
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16090162 20 l 20 Liter
16000172 5 l 5 Liter
2 options
Artikelnummer. 16090162
Marke: Paragon Scientific™ BM120L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt aus hochwertigen Ausgangsstoffen für optimale Sichtbarkeit, maximale Wärmestabilität und Effizienz in Thermostatbädern. Niedrige Viskosität fördert das Ableiten von Luftblasen, die in Automatensystemen zu Nachweisproblemen führen können, und sorgt für eine stabile und gleichförmige Badtemperatur.
  • Paragon Scientific Badmedien
  • Viskositäts-Badmedien; Weißöl für die Verwendung40° von C bis80° C
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 l
Temperaturbereich 40 deg;C bis 80 deg;C
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: White mineral oil, petroleum