Learn More
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Weißöl für die Verwendung80° von C bis120° C
Artikelnummer. 16020172
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16020172 5 l 5 Liter
16010172 20 l 20 Liter
2 options
Artikelnummer. 16020172
Marke: Paragon Scientific™ BM25L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt aus hochwertigen Ausgangsstoffen für optimale Sichtbarkeit, maximale Wärmestabilität und Effizienz in Thermostatbädern. Niedrige Viskosität fördert das Ableiten von Luftblasen, die in Automatensystemen zu Nachweisproblemen führen können, und sorgt für eine stabile und gleichförmige Badtemperatur.
  • Paragon Scientific Badmedien
  • Viskositäts-Badmedien; Weißöl für die Verwendung80° von C bis120° C
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Temperaturbereich 80 deg;C bis 120 deg;C
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: White mineral oil, petroleum