Läs mer
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Produktkod. 15849381 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
160 mL
300 ml
450 mL
650 mL
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Material:
Edelstahl
PTFE
Polypropylen
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15849381
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 7000S1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Funktioniert wie eine große Spritze, indem der Bediener den Griff nach oben zieht, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen. Der Viscous Sampler von Sampling Systems™ eignet sich ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen mittelviskosen Materialien.
  • Geeignet für Substanzen mittlerer Viskosität.
  • Hergestellt aus PP,316L-Edelstahl oder PTFE.
  • Funktioniert wie eine große Spritze
  • Griff nach oben ziehen, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen.
Specifikationer
Produkttyp Probenehmer für viskose Flüssigkeiten
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 160 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Substanzen mit mittlerer Viskosität
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 1000 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.