Learn More
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Artikelnummer. 15859381 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
160 mL
300 ml
450 mL
650 mL
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Material:
Edelstahl
PTFE
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Material unitSize
15859381 450 mL 1.500 mm Edelstahl 1 Stück
12744608 300 ml 1000 mm Polypropylen 1 Stück
15182669 300 ml 1000 mm PTFE -
15829381 650 mL 2000 mm Polypropylen 1 Stück
15839381 160 mL 600 mm Polypropylen 1 Stück
15849381 160 mL 1000 mm Edelstahl 1 Stück
15869381 160 mL 600 mm Edelstahl 1 Stück
15879381 650 mL 2000 mm PTFE 1 Stück
15889381 160 mL 600 mm PTFE 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 15859381
Marke: Sampling Systems™ 7000S1500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Funktioniert wie eine große Spritze, indem der Bediener den Griff nach oben zieht, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen. Der Viscous Sampler von Sampling Systems™ eignet sich ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen mittelviskosen Materialien.
  • Geeignet für Substanzen mittlerer Viskosität.
  • Hergestellt aus PP,316L-Edelstahl oder PTFE.
  • Funktioniert wie eine große Spritze
  • Griff nach oben ziehen, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen.
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für viskose Flüssigkeiten
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 450 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Substanzen mit mittlerer Viskosität
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 1.500 mm