Learn More
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Funktioniert wie eine große Spritze, indem der Bediener den Griff nach oben zieht, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen. Der Viscous Sampler von Sampling Systems™ eignet sich ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen mittelviskosen Materialien.
371.00 € - 795.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer für viskose Flüssigkeiten |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Substanzen mit mittlerer Viskosität |
Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12744608
|
Sampling Systems™
7000P-1000 |
300 ml | 1000 mm | Polypropylen |
434.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15182669
|
Sampling Systems™
7000T-1000 |
300 ml | 1000 mm | PTFE |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15829381
|
Sampling Systems™
7000P-2000 |
650 mL | 2000 mm | Polypropylen |
635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15839381
|
Sampling Systems™
7000P-600 |
160 mL | 600 mm | Polypropylen |
371.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15849381
|
Sampling Systems™
7000S-1000 |
160 mL | 1000 mm | Edelstahl |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15859381
|
Sampling Systems™
7000S-1500 |
450 mL | 1.500 mm | Edelstahl |
635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15869381
|
Sampling Systems™
7000S-600 |
160 mL | 600 mm | Edelstahl |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15879381
|
Sampling Systems™
7000T-2000 |
650 mL | 2000 mm | PTFE |
795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15889381
|
Sampling Systems™
7000T-600 |
160 mL | 600 mm | PTFE |
493.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Geeignet für Substanzen mittlerer Viskosität.
- Hergestellt aus PP,316L-Edelstahl oder PTFE.
- Funktioniert wie eine große Spritze
- Griff nach oben ziehen, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen.
Spezifikation
Probenehmer für viskose Flüssigkeiten | |
Substanzen mit mittlerer Viskosität | |
25 mm |