Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Extension Cable
Alle ansehen Schott Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
VisiLED Controller MC-D 1100
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
2.5 meter extension cable for connecting the VisiLED lighting unit to the VisiLED controller MC-D 1100.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Cable |
| Produktlinie | VisiLED |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Black |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VisiLED Controller MC-D 1100 |
| Länge (metrisch) | 2.5 m |
| Sterilität | Non-sterile |