Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Polarisator-Set nur für Ringlicht S40-75
Artikelnummer. 16677105 Alle ansehen Schott Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
VisiLED Ringleuchte S40-75
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16677105 VisiLED Ringleuchte S40-75 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16677105 Lieferant SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Lieferanten-Nr. 400575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 €
    541.00 € / 1 Stück
    Sparen 29.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das VisiLED Polarisator-Set mit hochmodernen Polarisationsfiltern wurde speziell für die S40-75 entwickelt.
  • Polarisationssystem für VisiLED Hellfeld-Ringlicht S40-75
  • Drehbarer Polarisator mit anpassungsfähigem Gewinde und Schiebefilter als Analysator
  • Polarisiertes Licht von einem polarisierenden und analysierenden Filter innerhalb des Strahlengangs kann in der Stereomikroskopie sehr effizient eingesetzt werden, um die innere Struktur von Material zu kontrastieren oder Metallpartikel in anderen zu erkennen
  • Nicht zur Verwendung mit einem anderen Ringlicht
  • Nur zur Verwendung mit dem VisiLED Ringlicht S40-75
Spezifikation
Typ Polarisationsfilter
Beschreibung Polarisator M90 x 1 Analysator für 66 mm Objektiv
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vielfältige Aufgaben von biowissenschaftlichen bis zu industriellen Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) VisiLED Ringleuchte S40-75
Enthält Polarisationsfilter und Analysator
Größe Polarisator M90x 1 Analysator für 66 mm-Objektiv