Learn More
Thermo Scientific™ VisionMate™ Wireless Barcode-Lesegerät
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ VisionMate™ Wireless Barcode-Lesegerät ist ein vielseitiges Instrument zur Probenverfolgung, das 2D-Barcodes und Strichcodes sowie QR-Codes decodiert. Der drahtlose Reader nutzt Bluetooth™, um Mobilität im Labor, Kühlraum oder im Feld zu ermöglichen, um eine effiziente Probenidentifizierung und -verfolgung zu erzielen und direkte Eingaben in eine gekoppelte Workstation, ein LIMS oder ein tragbares Gerät zu ermöglichen. Der VisionMate Wireless Reader ist in der Lage, jeden Barcode der ANSI-Klasse D oder höher zu lesen, einschließlich Thermo Scientific Linear-, 2D-Barcodes und Barcodes der meisten großen Hersteller, wodurch er sich gut für Anwendungen in verschiedenen Einrichtungen eignet.
Mobilität bei der Übertragung von Barcode-Daten
- Produktivitätssteigerungen durch die Freiheit, icht direkt an der Werkbank arbeiten zu müssen
- Niedriger Energieverbrauch für längere Akkulaufzeit
Vielseitige Formatkompatibilität
- Kompatibel mit allen linearen (1D), 2D Matrix und Nunc Röhrchen- und Gestellformaten
- Kompatibel mit 1D- und 2D-Barcodes der meisten großen Lieferanten
- Sichere Verfolgung wertvoller Proben aus externen Quellen
Direkte Datenausgabe an viele Anwendungen mit Keyboard Wedge
- Kompatibel mit praktisch jeder Speichersoftware-Anwendung (Excel, Notepad, LIMS usw.)
- Einfache Implementierung in vorhandene Laborprobenmanagementprozesse
Umgebungslicht-Diffusor
- Kann in suboptimalen Lichtverhältnissen scannen
- Höhere Produktivität im Außendienst
Klarer Bildschirm mit hohem Kontrast
- Anzeige von Schlüsselinformationen (Batterielebensdauer, gescannter Code, Konnektivität usw.)
- Flexible Option zum Ändern von Uhrzeit, Datum, Suffix, Präfix und anderen nützlichen Daten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | VisionMate Wireless Barcode-Lesegerät |
| Akkulaufzeit | > 8 Stunden kontinuierlicher Betrieb |
| Unterstützte Barcodetypen | Jedes Thermo Scientific Matrix oder Nunc 2D Lagerungsröhrchen mit Barcode und praktisch jeder andere 2D-Barcode sowie jeder lineare Code (1D) |
| Datenübertragungsmethode | Bluetooth-Verbindung oder USB |
| Höhe (metrisch) | 3.6 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,42 in. |
| Breite (metrisch) | 7.2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.83 Zoll |
| Gewicht (metrisch) | 337 g |
| Ladeanschluss | Über mitgelieferten USB-Anschluss |
| Mehr anzeigen |