Learn More
PAL International™ Weiße Besucher-Laborkittel mit Druckknopfverschluss
Beschreibung
- Weiche und dennoch langlebige Vliesgewebekonstruktion aus Polypropylen
- Stark und bequem.
- Offene Manschetten
- Keine Taschen
- Einzeln verpackt für jeden Besucher
- Foodsafe
- Nur in weiß erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | Groß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
| Stulpenform | Offen |
| Einwegprodukt | Ja |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Gebrauch in der Umgebung von Lebensmitteln |