Learn More
Leica Microsystems Visoria B Digitales Labormikroskop für Histopathologie oder Zytopathologie
Artikelnummer. 32177332
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
2,5X bis 40X
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
32177332 2,5X bis 40X 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32177332 Lieferant Leica Microsystems Lieferanten-Nr. 111000016
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Mikroskop eignet sich für Anwendungen in den Lebenswissenschaften und klinischen Laboren zur Untersuchung histopathologischer oder zytopathologischer Proben. Arbeitsabläufe können mit codierten Funktionen, optimierten Lichteinstellungen und weiteren Funktionen optimiert werden.
  • Visoria B Digitales Labormikroskop (Global IVD) mit Beleuchtungsmanagement
  • 10 in. Bildschirm/Tablet
  • Angetrieben von Enersight Mikroskop-Softwareplattform (Desktop)
  • Flexacam i5 Mikroskopkamera, inklusive Stromversorgung
  • Hochleistungs-weiße LED
  • Kontrastmethoden: Brightfield
  • Codiertes Nasenstück, 6x
  • Ziele (N PLAN): 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x
  • ErgoStage mit Keramikplatte und Probehalter
  • 2-stufiger Fokusantrieb mit höhenverstellbaren Fokusreglern
  • Kondensator A 0,9 (P)
  • Staubschutzabdeckung
  • Schnellstartanleitung und Benutzerhandbuch
  • Effizienz durch codierte Funktionen
  • Mehr Komfort durch Ergonomie
  • Arbeiten Sie ohne Okular, indem Sie digital gehen
  • Visualisieren Sie Beispieldetails mit dem richtigen Kontrast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Eyepiece Keine
Kopfausführung Monitor
Beleuchtungsart LED
Vergrößerungsleistung 2,5X bis 40X
Modell Visoria B
Objektivausführung Planen
Produkttyp Biologisches Mikroskop