Learn More
Leica Microsystems Visoria P Polarisationsmikroskop für industrielle Anwendungen mit Flexacam c5 (nur transparente Proben)
Beschreibung
- Visoria P Polarisationsmikroskop mit Beleuchtungsmanagement Binokularer Fototubus
- Zwei Okulare (10x), Sichtfeld 22 mm, davon eines mit Fadenkreuz-Fadenkreuz
- Flexacam C5 Mikroskopkamera, inklusive C-Bajonett 0,55x
- Hochleistungs-weiße LED
- Kontrastmethoden (durchgelassenes Licht): Quantitative Polarisation, Brightfield
- Codiertes Nasenstück, 5x
- Ziele (N PLAN POL): 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x
- 360-Grad-Polarisationsstufe° mit Verniers, 45-Klick-Stopp-Position° und Bremse
- Objektführer ohne Punktzählung
- 360-Grad-Analysator° , Polarisator, Ganzwellenplatte und Kompensationsschlitz
- 3-stufiger Fokusantrieb mit höhenverstellbaren Fokusreglern
- Angeführt von der Enersight-Softwareplattform
- Staubschutzabdeckung
- Schnellstartanleitung und Benutzerhandbuch
- Effizienz durch codierte Funktionen
- Mehr Komfort durch Ergonomie
- Visualisieren Sie Beispieldetails mit dem richtigen Kontrast
Spezifikation
Spezifikation
| Eyepiece | 10X/22 mm |
| Kopfausführung | Trinokular, 30° geneigt |
| Beleuchtungsart | LED |
| Vergrößerungsleistung | 2,5X bis 40X |
| Modell | Visoria P |
| Objektivausführung | Planen |
| Produkttyp | Polarisationsmikroskop |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?