missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody (CL3981) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30308267 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30308267 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30308267 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259031FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal antibody specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VISTA/B7-H5/PD-1H
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3981
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, GI24, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H7M9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64115
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.