missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody (CL3981) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59031JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal antibody specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| VISTA/B7-H5/PD-1H | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, GI24, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H7M9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Immunology | |
| 64115 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3981 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?