Learn More
Isofield™ Vista Reinraumhaube – Grade A/B kompatibel
Description
- Sterile Reinraumhaube
- Innovatives Design der Briefkastenhaube
- Halbgesichtsgummi für zusätzlichen Komfort
- Das flache Design sorgt für eine ausgezeichnete Stirnabdeckung
- Aseptisch gefaltet
- Klasse 1 für Sauberkeit
- Antistatisch
- Getestet gegen Chemotherapie
- Mikroporöses Polypropylen/Polyethylen
- 60 gm, wenig Fliesen, robuster Stoff
Technische und dokumentationsbezogene Konformität:
- COA, COC, COI online zum Download verfügbar
- QR-Code auf Kartons ermöglicht eine sofortige Dokumentenabrufung
- Typ PB[6]
- Durchdringungswiderstand durch Spray EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
- Einwärtsleck von Aerosolen und feinen Partikeln EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
- Permeation von Flüssigkeiten und Gasen ASTM F739-20
- Partikelreinigung – Helmke Trommeltest: Klasse 1
- Oberflächenwiderstand ASTM D257
- Sterilitätsvalidierung EN ISO 11137 Teil 2:2015
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Reinraumhaube |
| Größe | Universal |
| Material | Polyethylen, Non-Woven Polypropylen Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Binder |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Ausführungsart | Briefkasten |
| Latexfrei | Ja |
| Modell | Vista |
| Saumtyp | Gebunden |
| Show More |