Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Special Edition Pipetten mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16445074
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 µl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16445074
Marke: VistaLab™ Technologies 1054PK
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Keilform und die Position des Spitzenabwurfmechanismus geben einfachen Zugang zu schmalen Röhrchen
  • Für wiederholtes Pipettieren
  • Sanfte Ein-Takt-Aktion
  • Integrierter Spitzenabwurf
  • Niedrige Federkraft reduziert die Daumenmuskelaktivität
  • Einfache In-Lab-Kalibrierung
  • Mit gravierten Seriennummern versehen, um die Rückverfolgbarkeit und Kalibrierungsprotokolle zu optimieren
  • Farbcode: Rosa
  • Erhältlich in festen Volumina von 10 μl bis 1000 μl.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 9 x 2 in.
Material Aluminium, Edelstahl, Stainless Steel
Sterilität Unsteril
Skala No
Enthält Düseneinsatz, Kalibriertaste
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Menge Je 1
Spitzenform Integrierter Spitzenabwurf
Gewährleistung Nutzungsdauer
Farbe Rosa
Volumen (metrisch) 50 μl
Länge (metrisch) 203 mm
Typ Pipette mit festem Volumen
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Mechanical Pipetting Device