Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Special Edition Pipetten mit festem Volumen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 µl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für wiederholtes Pipettieren
- Sanfte Ein-Takt-Aktion
- Integrierter Spitzenabwurf
- Niedrige Federkraft reduziert die Daumenmuskelaktivität
- Einfache In-Lab-Kalibrierung
- Mit gravierten Seriennummern versehen, um die Rückverfolgbarkeit und Kalibrierungsprotokolle zu optimieren
- Farbcode: Rosa
- Erhältlich in festen Volumina von 10 μl bis 1000 μl.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 2 in. |
| Material | Aluminium, Edelstahl, Stainless Steel |
| Sterilität | Unsteril |
| Skala | No |
| Enthält | Düseneinsatz, Kalibriertaste |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Menge | Je 1 |
| Spitzenform | Integrierter Spitzenabwurf |
| Gewährleistung | Nutzungsdauer |
| Mehr anzeigen |