Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™12-Kanal-Pipettierer
Artikelnummer. 11972205
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 20 μl
2 bis 125 μl
25 bis 850 μl
5 bis 250 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Modell:
Rechtshändig
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Modell Packungsgröße
11972205 25 bis 850 μl Grau Rechtshändig 1 Stück
11937564 2 bis 125 μl Grün Rechtshändig 1 Stück
11917564 0,5 bis 20 μl Gelb Rechtshändig 1 Stück
11952205 5 bis 250 μl Blau Rechtshändig 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11972205 Supplier VistaLab™ Technologies Supplier No. 10600850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 €
    1642.31 € / 1 Stück
    Sparen 197.69 €
    10% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 21-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfache, einfache Programmierung zusammen mit zuverlässiger, kontinuierlicher Genauigkeit und geringer Fehlertoleranz.
  • Ergonomisch korrekte, komfortables Design mit elektronischen Funktionen für sich wiederholende Prozesse
  • Mit Spitzenaufnahmesystem, das ein positives Signal gibt, um anzuzeigen, dass jede Spitze sicher sitzt und versiegelt ist; manuelle Manipulationen nicht erforderlich
  • Nach dem Pipettieren werden alle Spitzen per Knopfdruck entsorgt
  • Möglich sind Multi-Dispensieren, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Misch- und Serienverdünnungsfunktionen sowie Liquid-Handling-Funktionen mit Abruf der gespeicherten Volumeneinstellungen
  • Erhältlich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder mit entsprechend platziertem LCD-Bildschirm
  • Für präzises Abfüllen von Flüssigkeiten von 0,5 bis 850 μLitern
Specifications
Genauigkeit ±1 % bei 850 μl, ±1,25 % bei 425 μl, ±3,5 % (bei 85 μl)
Kompatible Spitzen Große Spitze
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitze (1000 μL)
Grifftyp Ergonomisch
Material Polycarbonat ABS
Modell Rechtshändig
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Technologies Ovation
Sterilität Unsteril
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 25 bis 850 μl
Display LCD
Fingerhandschuh Ergonomisch
Enthält Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger
Schritten 5 μl
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre beschränkte Garantie
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Elektrische Anforderungen Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil