Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ elektronischer Einkanalpipettierer
Artikelnummer. 11965822
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 10 ml
0,5 bis 20 μl
100 bis 5000 μl
25 bis 1250 μl
2 bis 125 μl
5 bis 250 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Violett
Schritten:
0,05 μl
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Schritten unitSize
11965822 100 bis 5000 μl Grau 10 μl 1 Stück
11932215 5 bis 250 μl Blau 1 μl 1 Stück
11912215 2 bis 125 μl Grün 0,5 μl 1 Stück
11992215 25 bis 1250 μl Violett 5 μl 1 Stück
11992205 0,5 bis 20 μl Gelb 0,05 μl 1 Stück
11972215 0,2 bis 10 ml Rot 10 μl 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11965822
Marke: VistaLab™ Technologies 106505ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Perfekte ergonomische Wahl für alle, die ein umfassendes Menü an automatisierten Liquid-Handling-Funktionen benötigen
  • Einwegdüse
  • Das geschützte Energiefreigabesystem wirft Spitzen auf Knopfdruck ab
  • Konturierter Kolben aktiviert die Pipettieraktivität elektronisch
  • Haken lässt sich für eine individuelle Passform und reduzierten Halteaufwand leicht verstellen
  • Natürliche Form gewährleistet maximale Stabilität beim Pipettieren bei minimalem Anpressdruck
  • Einfache Anwendung per Knopfdruck
  • Vollständig elektronische Vorgänge maximieren Effizienz für alle Aufgaben, einschließlich Multi-Ddispensierung, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, Serienverdünnung und automatisches sequenzielles Dispensieren
  • Sicherer Stand auf Arbeitsplatten
  • Mit Ladegerät/Netzteil
Spezifikation
Genauigkeit ±0,6 %
Akkutyp Lithium-Ion
Kompatible Spitzen VistaLab™ Spitze
Verstellbarer Spitzenabstand No
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Grau
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit VistaLab™ Spitze
Material Polycarbonat ABS
Modell Rechtshändig
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Ovation
Sterilität Non-sterile
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 100 bis 5000 μl
Display LCD
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Geräte) VistaLab™ Spitze
Enthält Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger
Schritten 10 μl
Anzahl Getriebestufen 5
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre beschränkte Garantie
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Elektrische Anforderungen Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil