Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ elektronischer Einkanalpipettierer
Artikelnummer. 11992215
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 10 ml
0,5 bis 20 μl
100 bis 5.000 μl
2 bis 125 μl
25 bis 1.250 μl
5 bis 250 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Purpur
Rot
Schritten:
0,05 μl
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Schritten Packungsgröße
11992215 25 bis 1.250 μl Purpur 5 μl 1 Stück
11932215 5 bis 250 μl Blau 1 μl 1 Stück
11912215 2 bis 125 μl Grün 0,5 μl 1 Stück
11965822 100 bis 5.000 μl Grau 10 μl 1 Stück
11992205 0,5 bis 20 μl Gelb 0,05 μl 1 Stück
11972215 0,2 bis 10 ml Rot 10 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11992215 Lieferant VistaLab™ Technologies Lieferanten-Nr. 10651250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.00 €
    711.17 € / 1 Stück
    Sparen 84.83 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Perfekte ergonomische Wahl für alle, die ein umfassendes Menü an automatisierten Liquid-Handling-Funktionen benötigen
  • Einwegdüse
  • Das geschützte Energiefreigabesystem wirft Spitzen auf Knopfdruck ab
  • Konturierter Kolben aktiviert die Pipettieraktivität elektronisch
  • Haken lässt sich für eine individuelle Passform und reduzierten Halteaufwand leicht verstellen
  • Natürliche Form gewährleistet maximale Stabilität beim Pipettieren bei minimalem Anpressdruck
  • Einfache Anwendung per Knopfdruck
  • Vollständig elektronische Vorgänge maximieren Effizienz für alle Aufgaben, einschließlich Multi-Ddispensierung, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, Serienverdünnung und automatisches sequenzielles Dispensieren
  • Sicherer Stand auf Arbeitsplatten
  • Mit Ladegerät/Netzteil
Spezifikation
Genauigkeit ±0,75 %
Akkutyp Lithium-Ion
Kompatible Spitzen VistaLab™ Spitze
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Purpur
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Vistalab Tipp
Material Polycarbonat ABS
Modell Rechtshändig
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Ovation
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 25 bis 1.250 μl
Display LCD
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Geräte) VistaLab™ Spitze
Enthält Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger
Schritten 5 μl
Anzahl Getriebestufen 5
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre beschränkte Garantie
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Elektrische Anforderungen Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil