Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixvolumen-Pipettierer; Einfachhub
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 μ l
100 μl
10 µl/100 µl/200 µl/1000 µl
200 μl
20 μl
25 μl
2 μl
500 μl
50 μl
Genauigkeit:
±0,8 %
±1,0%
±1,5 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %
± 1.5 %
plusmn; 1,4%
Typ:
Ein-Hub-Pipettierer
Pipette mit festem Volumen
Zwei-Hub-Pipette
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mechanische 1-Takt (F1) oder 2-Takt (mit Überschlag) (F2) Kolbenbetätigung mit niedriger Kraft
- Ovation F1 ist von 5 bis 1.000 μl erhältlich
- Ovation F2 ist von 1 bis 1.000 μl erhältlich
- Auf Anfrage sind kundenspezifische feste Volumes erhältlich
- Integrierter Mikroröhrchen-Verschlussöffner
- Düse mit austauschbarem Filter verhindert Kontamination der Pipette
- Kalibrierung im Labor möglich
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | plusmn; 1,4% |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer |
| Material | Polycarbonate ABS |
| Modell | F1 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Ein-Hub-Pipettierer |
| Mehr anzeigen |