Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixvolumen-Pipettierer; Einfachhub
Artikelnummer. p-2715324
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 μ l
100 μl
10 µl/100 µl/200 µl/1000 µl
200 μl
20 μl
25 μl
2 μl
500 μl
50 μl
Genauigkeit:
±0,8 %
±1,0%
±1,5 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %/ ±0,8 %
± 1.5 %
plusmn; 1,4%
Typ:
Ein-Hub-Pipettierer
Pipette mit festem Volumen
Zwei-Hub-Pipette
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11932225
Marke: VistaLab™ Technologies 11570010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
  • Mechanische 1-Takt (F1) oder 2-Takt (mit Überschlag) (F2) Kolbenbetätigung mit niedriger Kraft
  • Ovation F1 ist von 5 bis 1.000 μl erhältlich
  • Ovation F2 ist von 1 bis 1.000 μl erhältlich
  • Auf Anfrage sind kundenspezifische feste Volumes erhältlich
  • Integrierter Mikroröhrchen-Verschlussöffner
  • Düse mit austauschbarem Filter verhindert Kontamination der Pipette
  • Kalibrierung im Labor möglich
Spezifikation
Genauigkeit ±1,0%
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer
Material Polycarbonate ABS
Modell F1
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Unsteril
Typ Ein-Hub-Pipettierer
Volumen (metrisch) 20 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer
Enthält Regalhaken, Kalibrierschlüssel
Präzision 0,30%
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre beschränkte Garantie