Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Makro-Pipettenspitzen für Ovation 5 ml-Pipettierer
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Verpackung:
Pappkarton
VistaBulk: Plastikbeutel
VistaClear Schachtel: Kunststoff-Schachtel
VistaTip: Einzeln verpackt
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
2500 Stück
35 Stück
350 Stück
50 Stück
600 Stück
Beschreibung
- 5 und 10 ml-Makrospitzen, verpackt in Karton, VistaClear Box, Großpackung und einzeln
- Karton: 35 oder 100 Spitzen einem Karton, VistaClear Box: 35 oder 50 Spitzen in einer durchsichtigen Kunststoffbox, Großpackung: 100 oder 250 Spitzen in einem Kunststoffbeutel, VistaTip: 50 einzeln verpackte Spitzen
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Modell | MLA™ |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Dicke | 5 in. |
| Format | Bulk |
| Mehr anzeigen |