Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
Artikelnummer. 11975732
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml (mit Deckel)
100 ml
10 ml
25 ml (geteilt)
25 ml
50 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Menge:
10/Beutel x 10, 100/Karton
100/Karton
20/Beutel x 10, 200/Karton
200 in., 20 Beutel à 10 Stück
50/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität Verpackung Menge Packungsgröße
11975732 50 ml Steril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton 100 Stück
11915732 100 ml Steril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton 100 Stück
11925732 100 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton 50 Stück
11945732 25 ml (geteilt) Steril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton 100 Stück
11925742 100 ml (mit Deckel) Steril Einzeln verpackt 50/Karton 50 Stück
11955732 25 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton 50 Stück
11985732 50 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton 50 Stück
11935722 100 ml Steril Einzeln verpackt 100/Karton 100 Stück
11995732 100 ml Steril Großpackung 20/Beutel x 10, 200/Karton 200 Stück
11965722 50 ml Steril Großpackung 20/Beutel x 10, 200/Karton 200 Stück
11945722 25 ml Steril Großpackung 20/Beutel x 10, 200/Karton 200 Stück
11905742 50 ml Steril Einzeln verpackt 100/Karton 100 Stück
11955722 25 ml Steril Einzeln verpackt 100/Karton 100 Stück
11975742 25 ml Unsteril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton -
11985742 25 ml (geteilt) Unsteril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton 100 Stück
11915752 50 ml Unsteril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton 100 Stück
11965742 100 ml Unsteril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton 100 Stück
11935732 25 ml Steril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton 100 Stück
11965732 25 ml (geteilt) Steril Einzeln verpackt 50/Karton 50 Stück
15742962 10 ml Steril Großpackung 100/Karton 100 Stück
16445094 10 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton 50 Stück
16455094 10 ml Steril Großpackung 200 in., 20 Beutel à 10 Stück 200 Stück
16465094 10 ml Steril Einzeln verpackt 100/Karton 100 Stück
16405104 10 ml Unsteril Großpackung 100/Karton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11975732 Lieferant VistaLab™ Technologies Lieferanten-Nr. 30541006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.61 €
    97.92 € / 100 Stück
    Sparen 46.69 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das einzigartige Wanne-in-Wanne-Design gewährleistet eine größtmögliche Rückgewinnung von Reagenzien
  • Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
  • Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
  • Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
  • Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
  • Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
  • Erhältlich in den Größen 25, 50, 100 ml und 1,8 l; 25 ml verfügbar mit geteilter Konfiguration für die Mehrkanalpipettierung von zwei Reagenzien gleichzeitig
  • Das 100-ml-Modell (Kat.-Nr. 21-385-111) wird mit Deckel geliefert.
  • Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Bestellinformation
Reservoirdeckel separat erhältlich (Kat. Nr. 21-385-110).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Pyrogenfrei
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Flüssigkeitshandhabung
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 12,5 in.
Verpackung Großpackung
Menge 10/Beutel x 10, 100/Karton
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanäle 1
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Bodenform V-Boden