Learn More
VistaLab™ Technologies Zubehör für Reagenzreservoirs Deckel
Artikelnummer. 11915742
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11915742 100 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11915742 Lieferant VistaLab™ Technologies Lieferanten-Nr. 30543000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 €
    171.61 € / 100 Stück
    Sparen 17.39 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit 100 ml-Reagenzien-Reservoir
  • Für 100-ml-Reservoirs schützt es die Reagenzien vor Staub und minimiert die Verdunstung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-, Pyrogen-frei
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Kunststoff
Sterilität Steril
Typ Reservoirdeckel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Flüssigkeitshandhabung
Verpackung Großpackung
Menge 100/Cs.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanäle 1
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Bodenform V-Boden