Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
Artikelnummer. 11945742
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
250 μl
1250 μl
Verpackung:
Econo-Pak: Kunststoffbehälter
Enggepacktes Gestell: 1 Schicht
Spar-Pack: Kunststoffbehälter
Stapelgestell: 3 Schichten
Stapelgestell: 5 Schichten
VistaBulk: Plastikbeutel
VistaRak: 5 Racks
VistaStak: 3 Schichten
VistaStak: 5 Schichten
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
200 Stück
5760 Stück
6000 Stück
750 Stück
960 Stück
9600 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackung unitSize
11945742 250 μl Econo-Pak: Kunststoffbehälter 1000 Stück
16475094 250 μl Enggepacktes Gestell: 1 Schicht 200 Stück
16465124 250 μl Stapelgestell: 5 Schichten 10000 Stück
11915712 1250 μl Spar-Pack: Kunststoffbehälter 1000 Stück
16475124 1250 μl Stapelgestell: 3 Schichten 6000 Stück
11945712 250 μl Spar-Pack: Kunststoffbehälter 1000 Stück
11955742 1250 μl Econo-Pak: Kunststoffbehälter 750 Stück
16415104 25 μl VistaBulk: Plastikbeutel 10000 Stück
16425104 250 μl VistaBulk: Plastikbeutel 10000 Stück
16435104 1250 μl VistaBulk: Plastikbeutel 10000 Stück
11925762 25 μl VistaRak: 5 Racks 960 Stück
11955762 250 μl VistaRak: 5 Racks 960 Stück
11995762 1250 μl VistaRak: 5 Racks -
16415114 25 μl VistaStak: 3 Schichten 5760 Stück
16425114 250 μl VistaStak: 5 Schichten 9600 Stück
16435114 1250 μl VistaStak: 3 Schichten 5760 Stück
16485124 250 μl Stapelgestell: 5 Schichten 10000 Stück
16495124 1250 μl Stapelgestell: 3 Schichten 6000 Stück
18 options
Product Code. 11945742
Brand: VistaLab™ Technologies 4025
Only null left
Add to basket
Add to basket
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
  • Sorgt für richtige Passform und einfache Aufnahme der Spitzen
  • Verpackt in platzsparenden Gestellen, die sich ineinander stapeln und überflüssige Verpackung verhindern
Specifications
Volumen (metrisch) 250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Modell Protectainer
Länge (angloamerikanisch) 2,2 in.
Dicke 2,5 in.
Format Bulk
Spitzenform Spezialität, Gerade
Verpackung Econo-Pak: Kunststoffbehälter
Menge 1000/Packung
Produkttyp Pipette Tips
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) MLA, Ovation
Skala Nein
Material Polypropylen