Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
Artikelnummer. 16475124
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
250 μl
1250 μl
Verpackung:
Econo-Pak: Kunststoffbehälter
Enggepacktes Gestell: 1 Schicht
Spar-Pack: Kunststoffbehälter
Stapelgestell: 3 Schichten
Stapelgestell: 5 Schichten
VistaBulk: Plastikbeutel
VistaRak: 5 Racks
VistaStak: 3 Schichten
VistaStak: 5 Schichten
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
200 Stück
5760 Stück
6000 Stück
750 Stück
960 Stück
9600 Stück
Artikelnummer. 16475124
Marke: VistaLab™ Technologies 9023
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
  • Nicht sterile Spitzen, verpackt in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Großpackung
  • VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak: 3 oder 5 Lagen mit 192 Spitzen, Stacked Rack: 3 oder 5 Lagen mit 200 Spitzen, Großpackung: 750 bis 1000 Spitzen in einem Kunststoffbeutel oder in Behältern
  • Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Modell Stacked Dense Rack
Länge (angloamerikanisch) 3,4 in.
Dicke 7,5 in.
Format Racks
Spitzenform Gerade
Verpackung Stapelgestell: 3 Schichten
Menge 200 Spitzen/Schicht
Produkttyp Pipette Tips
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) MLA, Ovation
Skala Nein
Material Polypropylen