Learn More
Vitamin A-Acetat in Gelatine, 500,000 I.U./g., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473347 500 g 500 Gramm
11453347 25 g 25 Gramm
11463347 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16237.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328.496 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-47-9
Summenformel C22H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 328.496
MDL-Nummer MFCD00019413
InChI-Schlüssel QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
IUPAC-Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin A acetate
Namenshinweis in gelatin
Menge 500 g
Beilstein 1915439
Empfindlichkeit Air and light sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,10013
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 500.000 IE/g.