Learn More
Vitamin A Palmitat,1.7 M.I.U./g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485289 25 g 25 Gramm
15495289 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15485289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63022.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Retinylpalmitat ist ein Vitamin-A-Analogon, das die Zellproliferation hemmt und die Zelldifferenzierung induziert. Wird als Nahrungsergänzung als lipophile Basis z. B. für weiche Gelatinekapsel verwendet.
Retinyl palmitate is a vitamin A analog that inhibits cell proliferation and induces cell differentiation. It is used as a dietary supplement as a lipophilic base for eg: soft gelatin capsule. Other applications include as pharmaceutical product which is used for manufacturing aqueous solutions using solubilizing agents such as cremophor. It is also used in the fortification of fatty foods such as margarine, spreads, oils, milk and dairy products. It is used in cosmetics for the preparation of creams and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-81-2
Summenformel C36H60O2
Molekulargewicht (g/mol) 524.874
MDL-Nummer MFCD00019414
InChI-Schlüssel VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Synonym retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
IUPAC-Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]-hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin A palmitate
Schmelzpunkt 28°C to 29°C
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 1917366
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,and vegetable oils. Insoluble in water.
Formelmasse 524.87
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin A Palmitate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Retinol