Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D2, 97+ %
Artikelnummer. p-212042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10125413 1 g Glasflasche 1 Gramm
10279320 5 g Glasflasche -
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10125413
Marke: Thermo Scientific Chemicals 422630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vitamin D2 oder Ergocalciferol (CAS-Nr. 50-14-6) ein fettlösliches Hormon, das für die Calcium- und Phosphorabsorption und den Metabolismus wichtig ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Vitamin D2 (Ergocalciferol) ist eine Form von Vitamin D, einem fettlöslichen Hormon, das sich in Lebensmitteln findet.
Vitamin D ist wichtig für die Kalzium- und Phosphorhomeostase und kann eine Rolle in vielen biologischen Prozessen einschließlich Zellwachstum spielen.
Vitamin D2 hat für Vitamin-D-Bindungsprotein eine geringere Bindungsaffinität als Vitamin D3.
Anwendungen
Forschungsstudien zeigen, dass die Behandlung mit Vitamin D2 bei Ratten das Wachstum von Blasentumoren hemmt.
Untersuchungen zeigen, dass die Behandlung von Lungenkarzinomzellen mit Vitamin D2 in vitro zu erhöhten ACE2-Proteinkonzentrationen führte.
Es wurde festgestellt, dass Vitamin D2 die Oligomerisierung von Prionproteinen in vitro beeinträchtigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-14-6
Summenformel C28H44O
Molekulargewicht (g/mol) 396.66
MDL-Nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI-Schlüssel MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC-Name (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin D2
Namenshinweis 99%
Extinktion 460 to 490 (265nm, EtOH 96%)
Schmelzpunkt 115.0°C to 119.0°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.0 to 103% (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 10215
Spezifischer Drehzustand +82.00 (25.00°C c=3,in acetone)
Spezifische Drehung + 82.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formelmasse 396.65
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin D2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.