Allgemeine Beschreibung
• Vitamin D3 ist ein Steroidhormon, das in der Haut erzeugt wird, wenn das 7-Dehydrocholesterin mit ultravioletter Bestrahlung interagiert.Es ist auch in mehreren Arten von Lebensmitteln für die tägliche Ernährung enthalten.
•Vitamin D3 bindet an Vitamin-D-Rezeptoren und moduliert so die Genexpression
Anwendungen
• Laut In-vivo-Studien spielt Vitamin D3 eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Calcium- und Phosphorgehalts im Blut, beim Knochenmetabolismus, bei Stoffwechselfunktionen und bei der Transkriptionsregulation
•Es moduliert die Proliferation und Differenzierung von normalen Zellen und Krebszellen
• Es zeigt in vitro antiproliferative und antimetastatische Wirkungen auf Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebszellen
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Vitamin D3 |
| Schmelzpunkt | 82°C to 87°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Merck Index | 15, 10216 |
| Spezifischer Drehzustand | +108.50 (25.00°C c=0.8,ethanol) |
| Spezifische Drehung | +105° to +112° (25°C, 589nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.) |
| Show More |
Safety and Handling
- Vitamin D3, crystalline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.