missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitamin D4, TRC

Artikelnummer. 30454441
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30454441 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30454441

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV6800001MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 22,23-Dihydroergocalciferol
CAS 511-28-4
Summenformel C28 H46 O
Menge 1 mg
Synonym Cyclohexanol','4-methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,4S)-1,4,5-trimethylhexyl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-','(1S,3Z)-, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19)-trien-3-ol','(3β,5Z,7E)- (9CI), Ergocalciferol','22,23-dihydro- (6CI), Vitamin D4 (7CI,8CI), (1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,4S)-1,4,5-trimethylhexyl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexanol, 22,23-Dihydroercalciol, 22,23-Dihydroergocalciferol, 22,23-Dihydrovitamin D2, 24S-Methylcalciol
InChI-Formel InChI=1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-11,14-18H2,1-3,5-6H3/b23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC-Name (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R,5S)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 398.66
Formelmasse 398.3549
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.