Learn More
MP Biomedicals Verstärkermischung für die Vitaminernährung
Artikelnummer. 11425782 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11425782 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11425782 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0290465501
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komplette Vitaminmischung.
  • Diese Formulierung liefert ausreichend Vitamine, um Mangelerscheinungen bei allen Tierarten vorzubeugen und ermöglicht eine präzise Kontrolle des Vitaminspiegels.
  • Die Zutaten werden in Dextrose verrieben.
  • 1 kg reicht für 100 lb. Nahrung.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Produkttyp Tierfutter
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge 1 kg
Sterilität Unsteril
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Länge (angloamerikanisch) 1 ft.
Länge (metrisch) 0.3048 m
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.