Learn More
Vitamin E-Acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471848 100 g 100 Gramm
11461848 25 g 25 Gramm
11481848 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14505.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.74 €
    115.65 € / 100 Gramm
    Sparen 24.09 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.754 g/mol
Vitamin E acetate is used as a fortifying agent and dietary supplement in food. It is used in dermatological products such as skin creams. It is an alternative to tocopherol and provides protection against the sun’s ultraviolet rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vitamin E-Acetat wird als stärkendes Mittel und Nahrungsergänzungsmittel in Lebensmitteln verwendet. Wird in dermatologischen Produkten wie Hautcremes verwendet. Ist eine Alternative zu Tocopherol und bietet Schutz gegen die ultravioletten Strahlen der Sonne.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7695-91-2
Summenformel C31H52O3
Molekulargewicht (g/mol) 472.754
MDL-Nummer MFCD00072042
InChI-Schlüssel ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC-Name [(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]-acetat
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin E Acetate
Schmelzpunkt °C to 28°C
Dichte 0.960
Siedepunkt >300°C
Flammpunkt 210°C (410°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.496
Menge 100 g
Beilstein 97512
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9495
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 472.76
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit