Learn More
Vitamin K1 2,3-Epoxid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vitamin K1 2,3-Epoxide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+ |
| Formelmasse | 466.3447 |
| Reinheit (%) | >95% |