Learn More
Vitamin K1 2,3-Epoxid, TRC
Artikelnummer. 30452305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452305 10 mg 10 Milligramm
30452022 50 mg -
30451931 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV67610010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25486-55-9
Summenformel C31 H46 O3
Molekulargewicht (g/mol) 466.7
Synonym Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)-, 1,4-Naphthoquinone, 2,3-epoxy-2,3-dihydro-2-methyl-3-phytyl- (6CI,7CI,8CI), Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)- (9CI), 1a,7a-Dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 2,3-Epoxyphylloquinone, Phylloquinone oxide, Phylloquinone, epoxide, Phylloquinone-2,3-epoxide, Vitamin K 2,3-epoxide, Vitamin K epoxide, Vitamin K oxide, Vitamin K1 2,3-epoxide, Vitamin K1 oxide, Vitamin K1, epoxide
IUPAC-Name 7a-Methyl-1A-[(E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-Enyl]Naphtho[2,3-b]Oxiren-2,7-Dion
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(=C\CC12OC1(C)C(=O)c3ccccc3C2=O)\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin K1 2,3-Epoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
Formelmasse 466.3447
Reinheit (%) >95%