Learn More
Vitamin K1, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vitamin K1 (Phytonadione) |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1 |
| Formelmasse | 450.3498 |