Learn More
Emma Safety Footwear Vito (Frontier 114) Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Außensohle aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
- Material aus Vollleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Vito (Frontier 114) |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
| Material | Leder, Nubuk |
| Größe | 39 |
| Zehenmaterial | Stahl |