Learn More
Aalborg™ Viton Ein Edelstahlrahmen mit O-Ring und Stopfen
Artikelnummer. 11798528
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2 Röhrchen, 150 mm
3 Röhrchen, 150 mm
4 Röhrchen, 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11798528 2 Röhrchen, 150 mm 1 Stück
11748538 3 Röhrchen, 150 mm 1 Stück
11773189 4 Röhrchen, 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11798528 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. P21S2VA2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.05 €
    397.80 € / 1 Stück
    Sparen 254.25 €
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Aalborg™ Viton A O-Ring Edelstahlrahmen mit Stopfen ist für die Verwendung mit Mehrfachrohr-Durchflussmessern vorgesehen, die die meisten einzigartigen Eigenschaften von Einzelröhrcheneinheiten beibehalten.
  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Verteiler am Ein- oder Auslass
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Einbau
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmesser
Typ Rahmen
Enthält Stecker und Verteiler
Größe 2 Röhrchen, 150 mm