Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, Viton
Artikelnummer. 11502593 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Packungsgröße:
5 Meter
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
11502593 8 mm 2 mm 5 Meter
11512583 1 mm 1 mm -
11532583 2 mm 1 mm 5 Meter
11542583 3 mm 1 mm 5 Meter
11552583 4 mm 1 mm 5 Meter
11562583 5 mm 1,5 mm 5 Meter
11572583 6 mm 1,5 mm 5 Meter
11582583 6 mm 3 mm 5 Meter
11592583 8 mm 1,5 mm 5 Meter
11512593 10 mm 2 mm -
11522593 12 mm 2,5 mm 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 11502593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.10 €
    163.89 € / 5 Meter
    Sparen 43.21 €
    20% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 30-09-2026
Add to basket
Add to basket
Geeignet für den Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, insbesondere gegenüber aggressiven Kraftstoffen, Säuren, tierischen und pflanzlichen Ölen, Lösungsmitteln, Alkoholen und Bleichmitteln
  • Gute Beständigkeit gegenüber Ozon und Strahlung
  • Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
  • Dichte 1,83 g/ cm³
  • Temperaturbereich -20 bis 300 °C
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Viton
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen