Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, Viton
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Packungsgröße:
5 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Viton |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen |