Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit, insbesondere gegenüber aggressiven Brennstoffen, Säuren, tierischen und pflanzlichen Ölen, Lösemitteln, Alkoholen und Bleichmitteln
- Gute Sauerstoff- und Strahlungsresistenz
- Andere Formate sind auf Anfrage erhältlich
- Dichte: 1,83 g/cm3
- Temperaturbereich -20 bis 300 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Viton |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen |