Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Viton O-Dichtungsring für Shimadzu Einsatz
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Geeignet für Shimadzu GCs
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturen bis 300 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SPL-2010- und SPL-2014-Injektoren |
| Menge | 10/Packung |
| Produkttyp | Viton O-Ring für Shimadzu GCs |
| Material | Viton |