Learn More
Heidolph™ Viton™ Schläuche
Artikelnummer. 10504172 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,8
1,7
7,9
Dicke (metrisch):
1,6 mm
2,5 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße Dicke (metrisch) unitSize
10504172 7,9 2,5 mm 1 Stück
10065751 0,8 1,6 mm 1 Meter
10689722 1,7 1,6 mm 1 Meter
3 options
Artikelnummer. 10504172
Marke: Heidolph™ 5255200000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Schlauch, wenn Sie eine ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen benötigen.Heidolph™ Viton™ Schläuche sind glatt, biokompatibel und inert.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Substanzen bei hohen Temperaturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7,9 mm
Material Viton
Außendurchmesser (metrisch) 12,9 mm
Dicke (metrisch) 2,5 mm
Zur Verwendung mit Pumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geringe Gasdurchlässigkeit, beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Stoffe bei hohen Temperaturen.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße 7,9
Sterilisationsmethode 16 Stunden (bei 250 °C mit Heißluftumwälzung empfohlen).
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Einschränkungen Begrenzte Nutzungsdauer.
Farbe Opaque schwarz
Maximaler Druck Kontinuierlich/kurze Zeit 0,8/1,8 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp Schläuche