Learn More
Ismatec™ Viton™ Schläuche für peristaltische Pumpen
Artikelnummer. 11794959
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
30
42
46
48
Innendurchmesser (metrisch):
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
2,54 mm
2,79 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Fuß
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11794959 30 1,14 mm 1 Stück
15379737 42 2,06 mm 50 Fuß
11704969 46 2,54 mm 1 Stück
15384698 48 2,79 mm 50 Fuß
12448630 26 0,89 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11794959 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 9763230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Schlauchmaterial verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit, insbesondere gegenüber Säuren und Laugen. Es ist daher eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie den Transfer von Säuren und Lösungsmitteln. Es verträgt außerdem Temperaturen von 8 bis 400 °F °und ist damit ideal für Arbeiten bei hohen Temperaturen geeignet.
  • Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65-Chemikalien)
Innendurchmesser (metrisch) 1,14 mm
Material Viton
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15,2 m (50 ft.)
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Zur Verwendung mit Pumpenserie C/L
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Schlauchgröße 30
Flussrate 17,1 ml/min
Maximaler Druck 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp Microbore Schläuche